trans-Décahydronaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0007-25ML D0007-500ML
TCIAD0007-25MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAD0007-25ML TCIAD0007-500ML
trans-Décahydronaphtalène ≥98.0% (par GC)
trans-Décahydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₈
Point d'ébullition: 185°C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064191
Numéro CAS: 493-02-7
EINECS: 207-771-4
ONU: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc5f7b8a7341aab5ad4c630ed225b5973ea5a5ed&vid=dc5f7b8a7341aab5ad4c630ed225b5973ea5a5ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité