Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Butylpyridine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB1193-5GEA 196 EUR InStock
TCIAB1193-5G
3-Butylpyridine ≥99.0% (par GC)
3-Butylpyridine


Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00010709
Numéro CAS: 539-32-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/29/28933029.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité