4-Méthylmorpholine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0370-25ML M0370-500ML
TCIAM0370-25MLEA 0 EUR InStock
TCIAM0370-25ML TCIAM0370-500ML
4-Méthylmorpholine ≥99.0% (par GC)
4-Méthylmorpholine
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: –66 °C
Densité: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 18°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006175
Numéro CAS: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
ONU: 2535
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06277
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55fbc3ca0e31b464e04bfba97b718fc47d59c744&vid=55fbc3ca0e31b464e04bfba97b718fc47d59c744&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité