5-Méthylquinoxaline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1371-1G M1371-5G
TCIAM1371-1GEA 33 EUR InStock
TCIAM1371-1G TCIAM1371-5G
5-Méthylquinoxaline ≥98.0% (par GC)
5-Méthylquinoxaline
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012335
Numéro CAS: 13708-12-8
EINECS: 237-246-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be3fe2ab8780b3021236db85f45fcdf859365027&vid=be3fe2ab8780b3021236db85f45fcdf859365027&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité