γ-Terpinène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: gamma-Terpinene, p-Mentha-1,4-diene
M0318-25ML M0318-500ML
TCIAM0318-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0318-25ML TCIAM0318-500ML
γ-Terpinène ≥95.0% (par GC)
γ-Terpinène
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Densité: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 56°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001537
Numéro CAS: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
ONU: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09170
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dea89c2e64f2214b9d6cf778b2ff9e9328b144d8&vid=dea89c2e64f2214b9d6cf778b2ff9e9328b144d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité