(Fluorène-9-yl)méthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F0200-25G F0200-5G
TCIAF0200-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAF0200-25G TCIAF0200-5G
(Fluorène-9-yl)méthanol ≥98.0% (par GC)
(Fluorène-9-yl)méthanol
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107 °C
Numéro MDL: MFCD00001139
Numéro CAS: 24324-17-2
EINECS: 246-167-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ffa008c9dfaa7d5f93c61e9f05c1644b6bec093&vid=6ffa008c9dfaa7d5f93c61e9f05c1644b6bec093&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité