Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulfure de dibenzyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB0440-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB0440-25G
Sulfure de dibenzyle ≥98.0% (par GC)
Sulfure de dibenzyle


Formule: C₁₄H₁₄S
MW: 214,33 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004784
Numéro CAS: 538-74-9
ADR: 9,
Merck Index: 14,01145
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/07/28932407.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité