4,4'-Dithiodipyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4-Dipyridyl Disulphide, 4,4'-Dithiodipyridine
D2477-25G D2477-5G
TCIAD2477-25GEA 412 EUR InStock
TCIAD2477-25G TCIAD2477-5G
4,4'-Dithiodipyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Dithiodipyridine
Formule: C₁₀H₈N₂S₂
MW: 220,32 g/mol
Point d'ébullition: 348 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006423
Numéro CAS: 2645-22-9
EINECS: 220-158-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0688930364ea9b57cc04238e843e45101032ccf&vid=b0688930364ea9b57cc04238e843e45101032ccf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité