2-Phénylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP0684-100GEA 158 EUR InStock
TCIAP0684-100G
2-Phénylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Phénylimidazole
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 340°C
Point de fusion: 143…146 °C
Numéro MDL: MFCD00005186
Numéro CAS: 670-96-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/93/28991393.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité