2-Méthylindole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-1H-indole
M0346-25G M0346-100G
TCIAM0346-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAM0346-25G TCIAM0346-100G
2-Méthylindole ≥99.0% (par GC)
2-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 272°C
Point de fusion: 56…59 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 141 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005616
Numéro CAS: 95-20-5
EINECS: 202-398-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dea062ac84aeb1e9a50186b4afa1e81d9efb2ec&vid=8dea062ac84aeb1e9a50186b4afa1e81d9efb2ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité