2,3-Diméthylindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1579-25G D1579-250G
TCIAD1579-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD1579-25G TCIAD1579-250G
2,3-Diméthylindole ≥98.0% (par GC)
2,3-Diméthylindole
Formule: C₁₀H₁₁N
Point d'ébullition: 285°C
Point de fusion: 111…112 °C
Numéro MDL: MFCD00005617
Numéro CAS: 91-55-4
EINECS: 202-076-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ad42e568bee116dd0a32f244016d0d8256f36b8&vid=4ad42e568bee116dd0a32f244016d0d8256f36b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité