D(-)-Fructose ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
F0060-500G F0060-25G
TCIAF0060-500GEA 30.8 EUR InStock
TCIAF0060-500G TCIAF0060-25G
D(-)-Fructose ≥99.0% (par HPLC)
D(-)-Fructose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 552 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…110 °C
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148910
Numéro CAS: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 14,04273
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3708d5f7545f2c383536c255c43519688b7edc2c&vid=3708d5f7545f2c383536c255c43519688b7edc2c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D -90.0 to -94.0 deg (C=4, H2O) (after drying)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité