2-Méthylpyrazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0736-25ML M0736-250ML
TCIAM0736-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAM0736-25ML TCIAM0736-250ML
2-Méthylpyrazine ≥98.0% (par GC)
2-Méthylpyrazine
Formule: C₅H₆N₂
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: -29°C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 50°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006142
Numéro CAS: 109-08-0
EINECS: 203-645-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=310d3ae6eb3889ee2779637bc9f36a98f60e62b4&vid=310d3ae6eb3889ee2779637bc9f36a98f60e62b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité