2,3-Diméthylpyrazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1525-25ML D1525-5ML
TCIAD1525-25MLEA 71.5 EUR InStock
TCIAD1525-25ML TCIAD1525-5ML
2,3-Diméthylpyrazine ≥98.0% (par GC)
2,3-Diméthylpyrazine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Point de fusion: –12 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006144
Numéro CAS: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2aaab9236fb72588a9a4944248b5846b20ac9cdc&vid=2aaab9236fb72588a9a4944248b5846b20ac9cdc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité