2,3-Diéthyl-5-méthylpyrazine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1714-25ML D1714-5ML
TCIAD1714-25MLEA 154 EUR InStock
TCIAD1714-25ML TCIAD1714-5ML
2,3-Diéthyl-5-méthylpyrazine ≥97.0% (par GC)
2,3-Diéthyl-5-méthylpyrazine
Formule: C₉H₁₄N₂
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00009635
Numéro CAS: 18138-04-0
EINECS: 242-024-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57784f0d7fe63e7146a7c8a702c4d646aa915c60&vid=57784f0d7fe63e7146a7c8a702c4d646aa915c60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité