4,4'-Bipyridyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B0469-25G B0469-100G
TCIAB0469-25GEA 55 EUR InStock
TCIAB0469-25G TCIAB0469-100G
4,4'-Bipyridyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Bipyridyle
Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Point de fusion: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006416
Numéro CAS: 553-26-4
EINECS: 209-036-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03348
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbdb5d49cb29c7890675ce42653d3a6fe3e6a623&vid=cbdb5d49cb29c7890675ce42653d3a6fe3e6a623&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 111.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité