Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2,4-diméthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD4106-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAD4106-5G
Acide (2,4-diméthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2,4-diméthoxyphényl)acétique


Formule: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00183328
Numéro CAS: 6496-89-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/43/28986043.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité