Acide 2,5-xylylacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Acide (2,5-diméthylphényl)acétique
TCIAD3779-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD3779-25G
Acide 2,5-xylylacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,5-xylylacétique
Formule: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
MW: 164,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014369
Numéro CAS: 13612-34-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/47/28985747.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité