(2-Chlorophényl)acétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-Chlorophenyl)acetic acid methyll ester, Methyl 2-chlorophenylacetate, Methyl (2-Chlorophenyl)acetate, Methyl (2-chlorophenyl)acetate
C1740-100G C1740-25G
TCIAC1740-100GEA 79.2 EUR InStock
TCIAC1740-100G TCIAC1740-25G
(2-Chlorophényl)acétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
(2-Chlorophényl)acétate de méthyle
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
MW: 184,62 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD00137445
Numéro CAS: 57486-68-7
EINECS: 260-764-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdacec3719222189457ec3ced096373566092707&vid=bdacec3719222189457ec3ced096373566092707&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité