(±)-2-Phényl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0813-500MLEA 234 EUR InStock
TCIAP0813-500ML TCIAP0813-25ML
(±)-2-Phényl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Phényl-1-propanol
Formule: C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 223°C
Point de fusion: –37 °C
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00004736
Numéro CAS: 1123-85-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/80/28991480.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité