1,2-Diphényléthane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0459-25G B0459-500G B0459-100G
TCIAB0459-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB0459-25G TCIAB0459-500G TCIAB0459-100G
1,2-Diphényléthane ≥99.0% (par GC)
1,2-Diphényléthane
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 182,27 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004796
Numéro CAS: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Merck Index: 14,01198
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51cd6890890aff71d2194725abcb524caed2e393&vid=51cd6890890aff71d2194725abcb524caed2e393&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité