D(-)-Sorbitol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
S0065-25G S0065-500G
TCIAS0065-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAS0065-25G TCIAS0065-500G
D(-)-Sorbitol ≥97.0% (par GC)
D(-)-Sorbitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: 94…98 °C
Densité: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004708
Numéro CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 14,08725
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0723a28bc08683d1b0acc20d82babb4a39125057&vid=0723a28bc08683d1b0acc20d82babb4a39125057&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +102 to +110 deg (C=0.4, Acidified (NH4)6Mo7O24)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité