Acide (3,4-dichlorophényl)acétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dichlorophenylacetic acid
D1813-25G D1813-500G
TCIAD1813-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD1813-25G TCIAD1813-500G
Acide (3,4-dichlorophényl)acétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide (3,4-dichlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205,04 g/mol
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…92 °C
Numéro MDL: MFCD00004333
Numéro CAS: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110ead11933bbc93d83adc958fb9713bc25c8dcb&vid=110ead11933bbc93d83adc958fb9713bc25c8dcb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité