Acide (3,4-difluorophényl)acétique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Difluorophenylacetic acid
D3771-1G D3771-5G
TCIAD3771-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3771-1G TCIAD3771-5G
Acide (3,4-difluorophényl)acétique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (3,4-difluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…42 °C
Numéro MDL: MFCD00010002
Numéro CAS: 658-93-5
EINECS: 211-527-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=009a297fe0d89b1cb5f46f1caff366f85c13ee1e&vid=009a297fe0d89b1cb5f46f1caff366f85c13ee1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité