Acide (3,5-difluorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Difluorophenylacetic acid
D3462-1G D3462-5G
TCIAD3462-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD3462-1G TCIAD3462-5G
Acide (3,5-difluorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (3,5-difluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010316
Numéro CAS: 105184-38-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db5547c2a354dd50bd6b5ccf823d73d23277adb8&vid=db5547c2a354dd50bd6b5ccf823d73d23277adb8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité