Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (3-(trifluorométhoxy)phényl)acétique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT2406-5GEA 124 EUR InStock
TCIAT2406-5G
Acide (3-(trifluorométhoxy)phényl)acétique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (3-(trifluorométhoxy)phényl)acétique


Formule: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
MW: 220,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082480
Numéro CAS: 203302-97-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/66/28996166.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité