Acide (α,α,α-trifluoro-3-tolyl)acetique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Acide (3-(trifluorométhyl)phényl)acétique
TCIAT1662-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAT1662-5G TCIAT1662-25G
Acide (α,α,α-trifluoro-3-tolyl)acetique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (α,α,α-trifluoro-3-tolyl)acetique
Formule: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
MW: 204,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004339
Numéro CAS: 351-35-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/52/28995652.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité