Acide (3-chlorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chlorophenylacetic acid
C1055-25G C1055-5G
TCIAC1055-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC1055-25G TCIAC1055-5G
Acide (3-chlorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (3-chlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004332
Numéro CAS: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a627108335dde93e747b4a87477cfaab674ed9d6&vid=a627108335dde93e747b4a87477cfaab674ed9d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité