Acide (3-fluorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
F0216-25G F0216-5G
TCIAF0216-25GEA 125 EUR InStock
TCIAF0216-25G TCIAF0216-5G
Acide (3-fluorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (3-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 44…45.2 °C
Numéro MDL: MFCD00004331
Numéro CAS: 331-25-9
EINECS: 206-360-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d467a9efafc47a89531d16fc32394b4fc24134a8&vid=d467a9efafc47a89531d16fc32394b4fc24134a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité