3-Phényl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0214-25ML P0214-500ML
TCIAP0214-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0214-25ML TCIAP0214-500ML
3-Phényl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
3-Phényl-1-propanol
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 236°C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 109°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002950
Numéro CAS: 122-97-4
EINECS: 204-587-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc638bb1163a465139d930b025fcaf144596b99&vid=cbc638bb1163a465139d930b025fcaf144596b99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité