Acide (4-bromophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1296-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB1296-25G TCIAB1296-250G
Acide (4-bromophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (4-bromophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 94…98 °C
Numéro MDL: MFCD00004342
Numéro CAS: 1878-68-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/25/28933125.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité