Acide (4-chlorophényl)acétique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C0914-25G C0914-500G
TCIAC0914-25GEA 33 EUR InStock
TCIAC0914-25G TCIAC0914-500G
Acide (4-chlorophényl)acétique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (4-chlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…104 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004344
Numéro CAS: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdcaff787dc25bbcaab598094c674e55778b4e9f&vid=bdcaff787dc25bbcaab598094c674e55778b4e9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité