(4-Chlorophényl)acétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Chlorophenyl)acetic acid methyll ester, Methyl (4-chlorophenyl)acetate, Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-chlorophenylacetate
M2039-25G M2039-5G
TCIAM2039-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM2039-25G TCIAM2039-5G
(4-Chlorophényl)acétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
(4-Chlorophényl)acétate de méthyle
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
MW: 184,62 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00032743
Numéro CAS: 52449-43-1
EINECS: 257-927-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b940b3d82baa48b17cc6dc62e3ecdb02fbc299&vid=21b940b3d82baa48b17cc6dc62e3ecdb02fbc299&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité