4-Phényl-1-butanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Phenylbutan-1-ol
P1275-25ML P1275-5ML
TCIAP1275-25MLEA 115 EUR InStock
TCIAP1275-25ML TCIAP1275-5ML
4-Phényl-1-butanol ≥95.0% (par GC)
4-Phényl-1-butanol
Formule: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Densité: 0,975 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002971
Numéro CAS: 3360-41-6
EINECS: 222-128-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c55f7055592d52a187544d8dc116b723d1f265e7&vid=c55f7055592d52a187544d8dc116b723d1f265e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité