Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triphénylméthane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T0515-25G T0515-500G T0515-100G
TCIAT0515-25GEA 33 EUR InStock
TCIAT0515-25G TCIAT0515-500G TCIAT0515-100G
Triphénylméthane ≥98.0% (par GC)
Triphénylméthane


Formule: C₁₉H₁₆
Point d'ébullition: 359°C
Point de fusion: 90…92 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004763
Numéro CAS: 519-73-3
EINECS: 208-275-0
Merck Index: 14,09741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fdc269a20dbe1c0ed26474abf432d562ab4493b&vid=2fdc269a20dbe1c0ed26474abf432d562ab4493b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité