Bromure de (éthyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyltriphenylphosphonium bromide
E0382-25G E0382-500G E0382-100G
TCIAE0382-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0382-25G TCIAE0382-500G TCIAE0382-100G
Bromure de (éthyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de (éthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₀H₂₀BrP
MW: 371,26 g/mol
Point de fusion: 205…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011838
Numéro CAS: 1530-32-1
EINECS: 216-223-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e5f23a90854325e4f985b04439980471e31fbac&vid=2e5f23a90854325e4f985b04439980471e31fbac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité