Diphénylméthane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0896-25G D0896-500G
TCIAD0896-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0896-25G TCIAD0896-500G
Diphénylméthane ≥99.0% (par GC)
Diphénylméthane
Formule: C₁₃H₁₂
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22…25 °C
Densité: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004781
Numéro CAS: 101-81-5
EINECS: 202-978-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03328
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81a22d8738bc5d7fe65aaa4d374e645de08aa538&vid=81a22d8738bc5d7fe65aaa4d374e645de08aa538&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Freezing point 24.0 to 26.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité