Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-1-Phényl-1-propanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAP1930-1GEA 176 EUR InStock
TCIAP1930-1G
(R)-(+)-1-Phényl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-1-Phényl-1-propanol


Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00064279
Numéro CAS: 1565-74-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/91/28993191.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 90.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +44.0 to +47.0 deg (C=1, CHCL3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité