(R)-(+)-Acide 2-chloropropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-(+)-2-Chloropropanoic acid
C1655-1G C1655-25G C1655-5G
TCIAC1655-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1655-1G TCIAC1655-25G TCIAC1655-5G
(R)-(+)-Acide 2-chloropropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(+)-Acide 2-chloropropionique
Formule: H₃CCHClCOOH
MW: 108,52 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064204
Numéro CAS: 7474-05-7
ONU: 2511
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6abb16a21d0a5e51a263537f5c8d170511a09d8c&vid=6abb16a21d0a5e51a263537f5c8d170511a09d8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +16.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité