(R)-(+)-But-3-yne-2-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-(+)-But-3-yn-2-ol, (R)-But-3-yn-2-ol, (R)-(+)-3-Hydroxy-1-butyne
B2909-1G B2909-5G
TCIAB2909-1GEA 108 EUR InStock
TCIAB2909-1G TCIAB2909-5G
(R)-(+)-But-3-yne-2-ol ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-But-3-yne-2-ol
Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Densité: 0,891 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 26°C
Numéro MDL: MFCD00211237
Numéro CAS: 42969-65-3
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41d3132b98ee0a3fa8bcd5f733f4d7a4893bdf26&vid=41d3132b98ee0a3fa8bcd5f733f4d7a4893bdf26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +44.0 to +49.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité