(R)-(-)-1-Amino-2-propanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-Isopropanolamine, (R)-(-)-1-Amino-2-propanol, (R)-1-Aminopropan-2-ol, (-)-1-Aminopropan-2-ol, (R)-(-)-Isopropanolamine, (-)-Isopropanolamine, (R)-1-Amino-2-propanol
A0974-1G A0974-25G A0974-5G
TCIAA0974-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0974-1G TCIAA0974-25G TCIAA0974-5G
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064428
Numéro CAS: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
ONU: 3259
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35aeac77e4f4e4e62972d9192cd003f5cda20fbf&vid=35aeac77e4f4e4e62972d9192cd003f5cda20fbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité