D(-)-Leucine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
L0027-25G L0027-5G
TCIAL0027-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAL0027-25G TCIAL0027-5G
D(-)-Leucine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D(-)-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00063088
Numéro CAS: 328-38-1
EINECS: 206-327-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ead5baabae411434bcb86fb41a44a18d70592e35&vid=ead5baabae411434bcb86fb41a44a18d70592e35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.5 to -15.5 deg (C=4, 6mol/L HCl)
Solubility in dilute HCl almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité