(R)-(-)-2-Octanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: L(-)-2-Octanol
TCIAO0145-5MLEA 125 EUR InStock
TCIAO0145-5ML TCIAO0145-25ML
(R)-(-)-2-Octanol ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-2-Octanol
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00064284
Numéro CAS: 5978-70-1
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06752
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/38/28990438.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -10.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité