(R)-(-)-Acide hydratropique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1219-1G P1219-5G
TCIAP1219-1GEA 109 EUR InStock
TCIAP1219-1G TCIAP1219-5G
(R)-(-)-Acide hydratropique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(-)-Acide hydratropique
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…32 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063140
Numéro CAS: 7782-26-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=760b2dd8d41e2a4f2e97d25f2b6a61d9aca86f89&vid=760b2dd8d41e2a4f2e97d25f2b6a61d9aca86f89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Freezing point 27.0 to 30.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité