Acide (R)-(-)-α-méthoxyphénylacetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0830-1G M0830-100MG M0830-5G
TCIAM0830-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAM0830-1G TCIAM0830-100MG TCIAM0830-5G
Acide (R)-(-)-α-méthoxyphénylacetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (R)-(-)-α-méthoxyphénylacetique
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004250
Numéro CAS: 3966-32-3
EINECS: 223-580-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e61408107d45026a9fa2e9fc889ee01365237e5&vid=1e61408107d45026a9fa2e9fc889ee01365237e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité