(S)-(+)-1-Amino-2-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-1-Aminopropan-2-ol, (S)-(+)-Isopropanolamine, (S)-(+)-1-Amino-2-propanol, (+)-1-Aminopropan-2-ol, (S)-Isopropanolamine, (+)-Isopropanolamine
A0975-1G A0975-5G
TCIAA0975-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAA0975-1G TCIAA0975-5G
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064429
Numéro CAS: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5466751f4908f7cb816bd83e631a55a420015625&vid=5466751f4908f7cb816bd83e631a55a420015625&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité