Acide L(+)-glutamique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
G0059-25G G0059-500G
TCIAG0059-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAG0059-25G TCIAG0059-500G
Acide L(+)-glutamique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide L(+)-glutamique
Formule: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002634
Numéro CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 14,04469
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=455d402740b3250b1bdaa1629d94ba3fffeb786d&vid=455d402740b3250b1bdaa1629d94ba3fffeb786d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +31.5 to +32.5 deg (C=5, HCl (1+5))
Solubility in dilute HCl almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité