L(+)-Glutamine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: QLevoglutamide(S)-(+)-GlutamineGlnH-Gln-OH
TCIAG0063-500GEA 123 EUR InStock
TCIAG0063-500G TCIAG0063-25G TCIAG0063-100G
L(+)-Glutamine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
L(+)-Glutamine
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146,15 g/mol
Point de fusion: 185…186 °C
Numéro MDL: MFCD00008044
Numéro CAS: 56-85-9
Merck Index: 14,04471
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/53/28969753.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité