L(+)-Leucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
L0029-100G L0029-25G
TCIAL0029-100GEA 44 EUR InStock
TCIAL0029-100G TCIAL0029-25G
L(+)-Leucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
L(+)-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002617
Numéro CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afce2203ce3a6d8b4bca1d1e906217ecec2ae6a8&vid=afce2203ce3a6d8b4bca1d1e906217ecec2ae6a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +14.7 to +15.7 deg (C=4, HCl (1+1))
Solubility in dilute HCl almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité