L(+)-Norleucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: H-Nle-OH, H-NorLeu-OH, (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-(+)-Norleucine
N0303-1G N0303-100MG N0303-5G
TCIAN0303-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAN0303-1G TCIAN0303-100MG TCIAN0303-5G
L(+)-Norleucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
L(+)-Norleucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00064423
Numéro CAS: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Merck Index: 14,06706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc6eb94e0027712f4bbb4484f6891cfb7bd39f07&vid=cc6eb94e0027712f4bbb4484f6891cfb7bd39f07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +24.0 deg (C=5, 5mol/L HCl)
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité